Learn More
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11904811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11904811 1 g 1g
11914811 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11904811 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442270010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 60611-24-7
Formula molecolare C8H4F4O
Molecular Weight (g/mol) 192.11
Numero MDL MFCD00061273
InChI Key FAKUGVHRTLCKHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-o-tolualdehyde, pubchem4236, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzaldehyde, acmc-1b5by, otf-bad-6f, 3-fluoro-2-formylbenzotrifluoride, attercop-chm at111495
PubChem CID 521933
IUPAC Name 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMILES FC1=CC=CC(=C1C=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Punti di ebollizione 156°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 192.11
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.