Learn More
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10786275 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10786275 1 g Bottiglia in vetro 1g
10204674 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10786275 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399920010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 32890-94-1
Formula molecolare C8H3F4O2
Molecular Weight (g/mol) 207.10
Numero MDL MFCD00040981
InChI Key LNARMXLVVGHCRP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoic acid, otf-boa-6f, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, 6-fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzoic acid, 6-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem4759, acmc-20a40d, rarechem al bo 0626
PubChem CID 688123
SMILES [O-]C(=O)C1=C(F)C=CC=C1C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 85.0°C to 87.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3(CF3)CO2H
Quantità 1 g
IUPAC Name 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate
Peso formulazione 208.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.