Learn More
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11974541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11974541 5 g 5g
11964541 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11974541 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442160050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 239087-08-2
Formula molecolare C8H5BrF4
Molecular Weight (g/mol) 257.03
InChI Key RINUERVPFANASB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-6-trifluoromethylbenzyl bromide, 2-fluoro-6-trifluoromethylbenzylbromide, 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluorobenzotrifluoride, alpha-bromo-2-fluoro-6-trifluoromethyl toluene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-trifluoromethyl, pubchem4932, acmc-1cg83
PubChem CID 2737573
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)CBr)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Punto di fusione 42°C to 44°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 257.03
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.