Learn More
2'-Fluoroacetophenone, 97%
Codice prodotto. 10531821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10531821 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10531821 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 179780250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 445-27-2 | C8H7FO | 138.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2′-Fluoroacetophenone
Nota nome 97%
CAS 445-27-2
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1370g/mL
Punti di ebollizione 82°C to 83°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 61°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H7FO
Formula lineare FC6H4COCH3
Indice di rifrazione 1.5070 to 1.509
Numero MDL MFCD00000320
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.137
Sinonimo 2'-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethanone, o-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-fluorobenzene, ethanone, 1-fluorophenyl, 2-fluoroacetophenone, 2'fluoroacetophenone, 2;-fluoroacetophenone
InChI Key QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1F
IUPAC Name 1-(2-fluorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 138.14
PubChem CID 96744
Peso formulazione 138.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2'-Fluoroacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.