Learn More
2'-Fluoroacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30397455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30397455 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5870731G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Fluoroacetophenone
CAS 445-27-2
Formula molecolare C8H7FO
Quantità 1 g
Sinonimo Vonoprazan Impurity 31
InChI Formula InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1F
IUPAC Name 1-(2-fluorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 138.14
Peso formulazione 138.0481