Learn More
2'-Fluoroacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2'-Fluoroacetophenone |
| CAS | 445-27-2 |
| Formula molecolare | C8H7FO |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Vonoprazan Impurity 31 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccccc1F |
| IUPAC Name | 1-(2-fluorophenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.14 |
| Peso formulazione | 138.0481 |