Learn More
2-Fluoroaniline, 99+%
Codice prodotto. 10714611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714611 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10437880 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10530584 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10714611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119270250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 348-54-9 | C6H6FN | 111.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 348-54-9
Formula molecolare C6H6FN
Molecular Weight (g/mol) 111.12
Numero MDL MFCD00007642
InChI Key FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-fluoroaniline, benzenamine, 2-fluoro, 1-amino-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzenamine, 2-fluoro-phenylamine, 2-fluoro-benzenamine, fluoroaniline-2, o-aminofluorobenzene, aniline, o-fluoro, 2-fluorophenylamine
PubChem CID 9584
ChEBI CHEBI:27526
IUPAC Name 2-fluoroaniline
SMILES NC1=CC=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoroaniline
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -29°C
Colore Colorless
Densità 1.1510g/mL
Punti di ebollizione 182°C to 183°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4NH2
Indice di rifrazione 1.5400 to 1.542
Quantità 25 mL
Beilstein 12, I, 296
Gravità specifica 1.151
Informazioni di solubilità Solubility in water: 17g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride,diethyl ether and,ethanol
Peso formulazione 111.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid