Learn More
2-Fluoroaniline, TRC
Codice prodotto. 30395263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30395263 10 g
30391983 5 g
30390579 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30395263 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF58828310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 348-54-9
Formula molecolare C6H6FN
Molecular Weight (g/mol) 111.12
Sinonimo Benzenamine, 2-fluoro- (9CI, ACI), 2-Fluorobenzenamine (ACI), Aniline, o-fluoro- (8CI), 1-Amino-2-fluorobenzene, 2-Fluoroaniline, 2-Fluorophenylamine, NSC 10299, o-Fluoroaniline
IUPAC Name 2-fluoroaniline
SMILES Nc1ccccc1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoroaniline
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Peso formulazione 111.0484