Learn More
2-Fluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11409533
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11409533 25 g 25g
11419533 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11409533 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12380.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 321-28-8
Formula molecolare C7H7FO
Molecular Weight (g/mol) 126.13
Numero MDL MFCD00000316
InChI Key JIXDOBAQOWOUPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoroanisole, o-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-2-methoxy, ortho-fluoroanisole, anisole, o-fluoro, 1-fluoro-2-methoxy-benzene, paragos 390201, timtec-bb sbb040818, fr bo1 wln, fluoroanisole
PubChem CID 67576
IUPAC Name 1-fluoro-2-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoroanisole
Punto di fusione -39°C
Densità 1.124
Punti di ebollizione 154°C to 155°C
Punto d'infiammabilità 56°C (133°F)
Indice di rifrazione 1.494
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1859755
Peso formulazione 126.13
Percent Purity 98%