Learn More
2-Fluoroanisole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Fluoroanisole |
| CAS | 321-28-8 |
| Formula molecolare | C7H7FO |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1-Fluoro-2-methoxy-benzene, o-Fluoro-anisole, 1-Fluoro-2-methoxybenzene, 2-Fluoro-1-methoxybenzene, 2-Fluoromethoxybenzene, 2-Methoxyfluorobenzene, NSC 10339, o-Fluoroanisole |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7FO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1F |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.13 |
| Peso formulazione | 126.0481 |