Learn More
2-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10262832
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10262832 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10262832 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM01957DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 2905-21-7
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H4ClFO2S
Formula lineare FC6H4SO2Cl
Numero MDL MFCD00042285
Quantità 1 g
Sinonimo 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
InChI Key ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
IUPAC Name 2-fluorobenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 194.60
PubChem CID 137761
Peso formulazione 194.61
Percent Purity 97%