Learn More
2-Fluorobenzeneacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30397803
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397803 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30397803 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF588310100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzeneacetic Acid
CAS 451-82-1
Formula molecolare C8H7FO2
Quantità 100 g
Sinonimo (o-Fluorophenyl)acetic Acid, (2-Fluorophenyl)acetic Acid, (o-Fluorophenyl)acetic Acid, 2-(2-Fluorophenyl)ethanoic Acid, NSC 401, o-Fluorobenzeneacetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H7FO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES FC1=CC=CC=C1CC(O)=O
IUPAC Name 2-(2-fluorophenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 154.14
Peso formulazione 154.04