Learn More
2-Fluorobenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11466306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11466306 5 g 5g
11456306 1 g 1g
11476306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11466306 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23103.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1993-03-9 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1993-03-9
Formula molecolare C6H6BFO2
Molecular Weight (g/mol) 139.92
Numero MDL MFCD00674013
InChI Key QCSLIRFWJPOENV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorophenyl boronic acid, 2-fluorobenzeneboronic acid, 2-fluorophenyl boranediol, o-fluorophenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluorophenyl, boronic acid, 2-fluorophenyl, 2-fluoro-phenyl-boronic acid, o-fluoro-benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, o-fluoro
PubChem CID 2734354
IUPAC Name (2-fluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzeneboronic acid
Punto di fusione 100°C to 108°C
Quantità 5 g
Beilstein 3030413
Peso formulazione 139.92
Percent Purity 98%