Learn More
2-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11482247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482247 25 g 25g
11462247 1 g 1g
11472247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11482247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14181.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2905-21-7 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2905-21-7
Formula molecolare C6H4ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 194.60
Numero MDL MFCD00042285
InChI Key ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
PubChem CID 137761
IUPAC Name 2-fluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 27°C to 32°C
Densità 1.47
Punti di ebollizione 246°C to 247°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.537
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2093979
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 194.61
Percent Purity 98%