Learn More
2-Fluorobenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 10357130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10357130
Marca: Thermo Scientific Acros 119360250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 445-29-4 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 445-29-4
Formula molecolare C7H5FO2
Molecular Weight (g/mol) 140.11
Numero MDL MFCD00002405
InChI Key NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acid
PubChem CID 9935
ChEBI CHEBI:19577
IUPAC Name 2-fluorobenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 123°C to 125°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare FC6H4CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 09, 333
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7.2g/L (25°C)
Peso formulazione 140.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles