Learn More
2-Fluorobenzonitrile, 99%
Codice prodotto. 10585022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10585022
Marca: Thermo Scientific Acros 250050050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 394-47-8 | C7H4FN | 121.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 394-47-8
Formula molecolare C7H4FN
Molecular Weight (g/mol) 121.11
Numero MDL MFCD00001773
InChI Key GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro, o-cyanofluorobenzene, 2-fluorobenzonitril, 2-cyanofluorobenzene, benzonitrile, o-fluoro, fluorobenzonitrile, 2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-benzonitrile, 1-cyano-2-fluorobenzene
PubChem CID 67855
IUPAC Name 2-fluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC=CC=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzonitrile
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Brown to Colorless
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 90°C (21.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5063 to 1.5083
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.11
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 121.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid