Learn More
2-Fluorobenzophenone, 98+%
Codice prodotto. 11377336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377336 25 g 25g
11367336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377336 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09316.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 342-24-5 | C13H9FO | 200.212 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 342-24-5
Formula molecolare C13H9FO
Molecular Weight (g/mol) 200.212
Numero MDL MFCD00000318
InChI Key DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl phenyl methanone, o-fluorobenzophenone, fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-phenylmethanone, 2-fluoro-phenyl-phenylmethanone, 2-fluorophenyl phenyl ketone, methanone, 2-fluorophenyl phenyl, pubchem4228, acmc-1ckt6
PubChem CID 67650
IUPAC Name (2-fluorophenyl)-phenylmethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzophenone
Densità 1.186
Punti di ebollizione 149°C to 150°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5864
Quantità 25 g
Beilstein 2047045
Peso formulazione 200.21
Percent Purity ≥98%