Learn More
2-Fluorobenzothiazole, 99%
Codice prodotto. 11314236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11314236 250 mg 250mg
11394226 1 g 1g
11304236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11314236 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19316.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1123-98-4 | C7H4FNS | 153.174 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1123-98-4
Formula molecolare C7H4FNS
Molecular Weight (g/mol) 153.174
Numero MDL MFCD00047254
InChI Key QVWCHVAUHZEAAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorobenzothiazole, 2-fluorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl fluoride, benzothiazole, 2-fluoro, 2-fluoro-benzothiazole, fluorobenzothiazole, acmc-2099en, #
PubChem CID 70753
IUPAC Name 2-fluoro-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzothiazole
Densità 1.33
Punti di ebollizione 97°C to 98°C (16 mmHg)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.583
Quantità 250 mg
Numero UN UN2810
Beilstein 971503
Peso formulazione 153.18
Percent Purity 99%