Learn More
2-Fluorobenzotrifluoride, 99%
Codice prodotto. 11349619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11349619 5 g 5g
11409246 25 g 25g
11419246 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11349619 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18095.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 392-85-8 | C7H4F4 | 164.103 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 392-85-8
Formula molecolare C7H4F4
Molecular Weight (g/mol) 164.103
Numero MDL MFCD00000374
InChI Key BGVGHYOIWIALFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, o-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, benzene, fluoro trifluoromethyl, o,alpha,alpha,alpha-tetrafluorotoluene, a,a,a,2-tetrafluorotoluene, alpha,alpha,alpha,ar-tetrafluorotoluene, 2-trifluoromethyl fluorobenzene
PubChem CID 9807
IUPAC Name 1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzotrifluoride
Punto di fusione -49°C
Densità 1.293
Punti di ebollizione 114°C to 115°C
Punto d'infiammabilità 17°C (62°F)
Indice di rifrazione 1.406
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 2046638
Peso formulazione 164.1
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluorobenzotrifluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Fluorobenzotrifluoride