Learn More
2-Fluorobenzoyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11473117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11473117 25 g 25g
11483117 100 g 100g
11493117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473117 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16096.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 393-52-2 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 393-52-2
Formula molecolare C7H4ClFO
Molecular Weight (g/mol) 158.556
Numero MDL MFCD00000656
InChI Key RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-fluoro, benzoyl chloride, o-fluoro, 2-fluorobenzoylchloride, 2-fluoro benzoyl chloride, unii-z4h017n76s, ccris 5914, fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, fluoro, 2-fluorobenzoic acid chloride
PubChem CID 9808
IUPAC Name 2-fluorobenzoyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzoyl chloride
Punto di fusione 4°C to 6°C
Punti di ebollizione 207°C
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Odore Pungent
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 636864
Peso formulazione 158.56
Percent Purity 97%