Learn More
2-Fluorobenzyl bromide, 98%
Codice prodotto. 10092540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10092540 5 g Bottiglia in vetro 5g
10513181 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10092540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197960050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 446-48-0 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 446-48-0
Formula molecolare C7H6BrF
Molecular Weight (g/mol) 189.03
Numero MDL MFCD00000324
InChI Key FFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzylbromide, o-fluorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-fluorotoluene, alpha-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro, 2-fluoro-benzylbromide
PubChem CID 67968
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzyl bromide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5670g/mL
Punti di ebollizione 84°C to 85°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4CH2Br
Indice di rifrazione 1.5495 to 1.5515
Quantità 5 g
Beilstein 05, II, 238
Gravità specifica 1.567
Peso formulazione 189.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluorobenzyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.