Learn More
2-Fluorobenzyl Chloride 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10744421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
100 ml; flacone in vetro
Codice prodotto. 10744421
Marca: Thermo Scientific Acros 119411000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzyl chloride
Nota nome 98%
CAS 345-35-7
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2160g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H6ClF
Formula lineare FC6H4CH2Cl
Indice di rifrazione 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00000892
Quantità 100 mL
Sinonimo 2-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-fluorobenzene, o-fluorobenzyl chloride, alpha-chloro-o-fluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2-fluoro, alpha-chloro-2-fluorotoluene, 2-fluorobenzylchloride, 1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, toluene, alpha-chloro-o-fluoro, o-fluorobenzylchloride
InChI Key MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1CCl
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 144.57
PubChem CID 9580
Peso formulazione 144.58
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Liquid