Learn More
2-Fluorobenzyl chloride, 98+%
Codice prodotto. 11404623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11404623 25 g 25g
11414623 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11404623 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11566.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 345-35-7 | C7H6ClF | 144.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 345-35-7
Formula molecolare C7H6ClF
Molecular Weight (g/mol) 144.57
Numero MDL MFCD00000892
InChI Key MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-fluorobenzene, o-fluorobenzyl chloride, alpha-chloro-o-fluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2-fluoro, alpha-chloro-2-fluorotoluene, 2-fluorobenzylchloride, 1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, toluene, alpha-chloro-o-fluoro, o-fluorobenzylchloride
PubChem CID 9580
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
SMILES FC1=CC=CC=C1CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzyl chloride
Densità 1.216
Punti di ebollizione 175°C
Punto d'infiammabilità 57°C (134°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.5154
Quantità 25 g
Numero UN UN2920
Beilstein 471699
Peso formulazione 144.58
Percent Purity ≥98%