Learn More
2-Fluorocinnamic Acid, TRC
Codice prodotto. 30404544
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404544 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404544 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF58864350G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Materiale o nome chimico 2-Fluorocinnamic Acid
CAS 451-69-4
Formula molecolare C9H7FO2
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H7FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C=Cc1ccccc1F
IUPAC Name 3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 166.15
Peso formulazione 166.043
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.