Learn More
2-Fluorocyclohexanone, 96%
Codice prodotto. 15453347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15453347 250 mg 250mg
11371959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15453347 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26032.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 694-82-6 | C6H9FO | 116.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 694-82-6
Formula molecolare C6H9FO
Molecular Weight (g/mol) 116.135
Numero MDL MFCD01076476
InChI Key VQYOFTVCYSPHPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-fluoro, 2-fluorocylcohexanone, acmc-209o8v, 2-fluoro-cyclohexan-1-one
PubChem CID 11829404
IUPAC Name 2-fluorocyclohexan-1-one
SMILES C1CCC(=O)C(C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorocyclohexanone
Densità 1.08
Punti di ebollizione 78°C (17 mmHg)
Punto d'infiammabilità 71°C (160°F)
Indice di rifrazione 1.444
Quantità 250 mg
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 116.13
Percent Purity 96%