Learn More
2-Fluoroiodobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Fluoroiodobenzene |
| CAS | 348-52-7 |
| Formula molecolare | C6H4FI |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1-Fluoro-2-iodo-5-trifluoromethylbenzene, 1-Fluoro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-fluorobenzene, 2-Fluoro-1-iodobenzene, 2-Fluorophenyl Iodide, 2-Iodo-1-fluorobenzene, 2-Iodofluorobenzene, NSC 51766, o-Fluoroiodobenzene, o-Fluorophenyl Iodide, o-Iodofluorobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccccc1I |
| IUPAC Name | 1-fluoro-2-iodobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 222 |
| Peso formulazione | 221.9342 |