Learn More
2-Fluoromesitylene, 98%
Codice prodotto. 11425123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11425123 5 g 5g
11415123 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11425123 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12779.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 392-69-8 | C9H11F | 138.19 g/mol
2-Fluoromesitylene, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Fluoromesitylene, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Stable under recommended storage conditions. Incompatible to strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 392-69-8
Formula molecolare C9H11F
Molecular Weight (g/mol) 138.19
Numero MDL MFCD00052365
InChI Key ZLGPNBBJPOBSLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fluoromesitylene, mesityl fluoride, 2-fluoromesitylene, 2,4,6-trimethylfluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl, 1-fluoro-2,4,6-trimethylbenzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl-benzene, fluormesitylen, mesitylfluoride, pubchem16939
PubChem CID 136234
IUPAC Name 2-fluoro-1,3,5-trimethylbenzene
SMILES CC1=CC(C)=C(F)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoromesitylene
Densità 0.975
Punti di ebollizione 163°C to 165°C
Indice di rifrazione 1.483
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 138.19
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trimethylfluorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Mesityl fluoride