Learn More
2-Fluoronapthelene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Fluoronaphthalene |
| CAS | 323-09-1 |
| Formula molecolare | C10 H7 F |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 2-Fluoronaphthalene, NSC 26048, β-Fluoronaphthalene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H7F/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMILES | Fc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC Name | 2-fluoronaphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.16 |
| Peso formulazione | 146.0532 |