Learn More
2-Fluorophenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 11418067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11418067 5 g 5g
11309619 1 g 1g
11428067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17466.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16744-98-2 | C7H4FNO | 137.113 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16744-98-2
Formula molecolare C7H4FNO
Molecular Weight (g/mol) 137.113
Numero MDL MFCD00001996
InChI Key VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
PubChem CID 85588
IUPAC Name 1-fluoro-2-isocyanatobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorophenyl isocyanate
Densità 1.221
Punti di ebollizione 56°C to 58°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 50°C (122°F)
Odore Pungent, Makes Eyes Water
Indice di rifrazione 1.5125
Quantità 5 g
Numero UN UN3080
Beilstein 1210127
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 137.11
Percent Purity 98%