Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluorophenyl isothiocyanate, 97%
Marca: Alfa Aesar™ A18314.14
Dettagli aggiuntivi : CAS : 38985-64-7 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità | 25g |
---|
Identificatori chimici
38985-64-7 | |
153.174 | |
OAGDRIUTLPDSMJ-UHFFFAOYSA-N | |
97520 | |
C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)F |
C7H4FNS | |
MFCD00004800 | |
2-fluorophenyl isothiocyanate, o-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isothiocyanato, 2-fluorophenylisothiocyanate, 1-fluoro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-fluorophenyl ester, benzene,1-fluoro-2-isothiocyanato, o-fluoro phenyl isothiocyanate, 2-fluorobenzenisothiocyanate, timtec-bb sbb006546 | |
1-fluoro-2-isothiocyanatobenzene |
Specifica
2-Fluorophenyl isothiocyanate | |
97°C (206°F) | |
Moisture sensitive | |
25g | |
C7H4FNS | |
UN2922 | |
2-fluorophenyl isothiocyanate, o-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isothiocyanato, 2-fluorophenylisothiocyanate, 1-fluoro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-fluorophenyl ester, benzene,1-fluoro-2-isothiocyanato, o-fluoro phenyl isothiocyanate, 2-fluorobenzenisothiocyanate, timtec-bb sbb006546 | |
C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)F | |
153.174 | |
153.18 |
1.248 | |
1.6254 | |
103°C to 104°C (12mmHg) | |
38985-64-7 | |
MFCD00004800 | |
4176581 | |
OAGDRIUTLPDSMJ-UHFFFAOYSA-N | |
1-fluoro-2-isothiocyanatobenzene | |
97520 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Fluorophenyl isothiocyanate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..