Learn More
(2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10091524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10091524 250 mg 250mg
10028322 1 g 1g
10408904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10091524 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07770CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 24974-71-8
Formula molecolare C7H6ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 208.63
Numero MDL MFCD04117455
InChI Key CJDWSUDXKHLMCY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 2-fluorobenzylsulfonyl chloride, 2-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, chloro 2-fluorophenyl methyl sulfone, alpha-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-fluoro, 2-fluorophenyl-methanesulfonyl chloride, pubchem10055
PubChem CID 573052
IUPAC Name (2-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
SMILES FC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 208.64
Percent Purity 95%