Learn More
2-Fluorophenylacetone, 98%
Codice prodotto. 15418098
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15418098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61535.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2836-82-0 | C9H9FO | 152.168 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2836-82-0
Formula molecolare C9H9FO
Molecular Weight (g/mol) 152.168
Numero MDL MFCD00000325
InChI Key BANVZEUCJHUPOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorophenylacetone, 1-2-fluorophenyl propan-2-one, 1-2-fluorophenyl acetone, 2-fluorophenyl acetone, o-fluorophenylacetone, 2-propanone, 1-2-fluorophenyl, acmc-20anub, ksc497e4p, 1-2-fluorophenyl acetone #
PubChem CID 76086
IUPAC Name 1-(2-fluorophenyl)propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorophenylacetone
Colore Yellow
Densità 1.077 g/mL
Punti di ebollizione 47°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Indice di rifrazione 1.5
Quantità 25 g
Peso formulazione 152.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid