Learn More
2-Fluorophenylboronic acid, 98%
Codice prodotto. 10477772 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10477772 1 g Glass Bottle 1g
10733593 5 g Glass Bottle 5g
10540594 25 g Bottiglia in vetro 25g
3 options
Codice prodotto. 10477772
Marca: Thermo Scientific Acros 359340010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1993-03-9 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1993-03-9
Formula molecolare C6H6BFO2
Molecular Weight (g/mol) 139.92
Numero MDL MFCD00674013
InChI Key QCSLIRFWJPOENV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorophenyl boronic acid, 2-fluorobenzeneboronic acid, 2-fluorophenyl boranediol, o-fluorophenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluorophenyl, boronic acid, 2-fluorophenyl, 2-fluoro-phenyl-boronic acid, o-fluoro-benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, o-fluoro
PubChem CID 2734354
IUPAC Name (2-fluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorophenylboronic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 139.92
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluorophenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.