Learn More
2-Fluoropropionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30398718
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30398718 5 g 5g
30396695 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30398718 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5986105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6087-13-4
Formula molecolare C3 H5 F O2
Molecular Weight (g/mol) 92.07
Sinonimo 2-Fluoropropanoic Acid, (±)-2-Fluoropropionic Acid, NSC 84352, α-Fluoropropionic Acid
IUPAC Name 2-fluoropropanoic acid
SMILES CC(F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoropropionic Acid
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C3H5FO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Peso formulazione 92.0274