Learn More
2-Fluoropropiophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Fluoropropiophenone |
| CAS | 446-22-0 |
| Formula molecolare | C9H9FO |
| Quantità | 2 g |
| Sinonimo | 2'-Fluoropropiophenone, 1-(2-Fluorophenyl)-1-propanone, 2-Fluorophenyl Ethyl Ketone |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1ccccc1F |
| IUPAC Name | 1-(2-fluorophenyl)propan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.17 |
| Peso formulazione | 152.0637 |