Learn More
2-Fluoropropiophenone, TRC
Codice prodotto. 30394858
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394858 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394858 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5955951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoropropiophenone
CAS 446-22-0
Formula molecolare C9H9FO
Quantità 1 g
Sinonimo 2'-Fluoropropiophenone, 1-(2-Fluorophenyl)-1-propanone, 2-Fluorophenyl Ethyl Ketone
InChI Formula InChI=1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccccc1F
IUPAC Name 1-(2-fluorophenyl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 152.17
Peso formulazione 152.0637