Learn More
2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 98%
Codice prodotto. 13591620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13591620 5 g Bottiglia in vetro 5g
13581620 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13591620 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448730050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 401815-98-3 | C5H5BFNO2 | 140.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 401815-98-3
Formula molecolare C5H5BFNO2
Molecular Weight (g/mol) 140.91
Numero MDL MFCD04112534
InChI Key WXGBZJJAGLSBPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid, 2-fluoro-4-pyridinylboronic acid, 2-fluoropyridine-4-boronicacid, 2-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-fluoropyridine-boronic acid, 2-fluoro-4-pyridyl boronic acid, 2-fluoro-pyridine-4-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-pyridinyl
PubChem CID 2783396
IUPAC Name (2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=NC(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoropyridine-4-boronic acid
Punto di fusione 212°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 140.91
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoropyridine-4-boronic acid