Learn More
2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 95%
Codice prodotto. 10666470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666470 5 g Bottiglia in vetro 5g
10812081 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435930050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 458532-86-0 | C11H15BFNO2 | 223.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 458532-86-0
Formula molecolare C11H15BFNO2
Molecular Weight (g/mol) 223.05
Numero MDL MFCD06798253
InChI Key PCLMNCBIXQQRMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridin-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, pyridine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, abbypharma ap-11-5396, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-2-fluoro 4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12060164
IUPAC Name 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 47.9°C to 51.6°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 223.05
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.