Learn More
2-Fluorothiophenol, 97%
Codice prodotto. 11491577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491577 5 g 5g
11481577 1 g 1g
11401587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24995.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2557-78-0 | C6H4FS | 127.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2557-78-0
Formula molecolare C6H4FS
Molecular Weight (g/mol) 127.16
Numero MDL MFCD00041419
InChI Key WJTZZPVVTSDNJJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-fluorothiophenol, o-fluorothiophenol, o-fluorobenzenethiol, 2-fluorobenzene-1-thiol, fluorothiophenol, o-fluoro thiophenol, 2-fluoro-thiophenol, 2-fluoro-benzenethiol, 2-fluorobenzene thiol, pubchem5428
PubChem CID 520216
SMILES FC1=CC=CC=C1[S-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorothiophenol
Densità 1.203
Punti di ebollizione 164°C
Punto d'infiammabilità 56°C (133°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.555
Quantità 5 g
Numero UN UN3071
Beilstein 2039768
Sensibilità Air Sensitive
IUPAC Name 2-fluorobenzenethiol
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 97%