Learn More
2-Fluorotoluene, 99+%
Codice prodotto. 11448736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448736 100 g 100g
11458736 500 g 500g
11468736 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11448736 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16912.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-52-3 | C7H7F | 110.131 g/mol
It is employed in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed in organic synthesis.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly sealed and store in cool, dry condition in well ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-52-3
Formula molecolare C7H7F
Molecular Weight (g/mol) 110.131
Numero MDL MFCD00000322
InChI Key MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
PubChem CID 7241
IUPAC Name 1-fluoro-2-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorotoluene
Punto di fusione -87°C
Punti di ebollizione 113°C to 114°C
Punto d'infiammabilità 12°C (53°F)
Odore Aromatic
Quantità 100 g
Numero UN UN2388
Beilstein 1853362
Indice di Merck 14,4180
Peso formulazione 110.13
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluorotoluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Fluorotoluene