Learn More
2-Fluorotoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Codice prodotto. 30312185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30312185 0.25 g
30310394 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30312185 Fornitore CDN N. del fornitore CDND16730.25G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorotoluene-D3 (methyl-D3)
CAS 25319-49-7
Formula molecolare C7 D3 H4 F
Quantità 0.25 g
Sinonimo Toluene-α,α,α-d3, o-fluoro- (8 CI), 1-Fluoro-2-(methyl-d3)benzene, 2-Fluorotoluene-α,α,α-d3, 2-Fluorotoluene-d3, 2-Fluorotoluene-D3 (methyl-D3)
InChI Formula InChI=1 S/C7H7F/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1F
IUPAC Name 1-fluoro-2-(trideuteriomethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 113.1474
Peso formulazione 113.072 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity