Learn More
2-Formylbenzenesulfonic acid, sodium salt, 90%, tech.
Codice prodotto. 10043863 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10043863 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10175130 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10043863 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 219320025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1008-72-6 | C7H5NaO4S | 208.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1008-72-6
Formula molecolare C7H5NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 208.16
Numero MDL MFCD00007478
InChI Key ADPUQRRLAAPXGT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 2-formylbenzenesulfonate, 2-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium o-formylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2-formyl-, sodium salt, unii-lh8xh59068, 2-sulfobenzaldehyde sodium salt, sodium benzaldehyde-2-sulfonate, benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt, o-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 2-formylbenzene-1-sulfonate
PubChem CID 3794540
IUPAC Name sodium;2-formylbenzenesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt
Nota nome tech., 90%
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HCOC6H4SO3Na
Quantità 2.5 kg
Beilstein 11, 324
Peso formulazione 208.17
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder