Learn More
2-Formylcinnamic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Formylcinnamic Acid |
| CAS | 28873-89-4 |
| Formula molecolare | C10 H8 O3 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8O3/c11-7-9-4-2-1-3-8(9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccccc1C=O |
| IUPAC Name | (E)-3-(2-formylphenyl)prop-2-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.17 |
| Peso formulazione | 176.0473 |