Learn More
2-Formylcinnamic Acid, TRC
Codice prodotto. 30393657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30393657 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30393657 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF6985302G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Formylcinnamic Acid
CAS 28873-89-4
Formula molecolare C10 H8 O3
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8O3/c11-7-9-4-2-1-3-8(9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1C=O
IUPAC Name (E)-3-(2-formylphenyl)prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 176.17
Peso formulazione 176.0473