Learn More
2-Formylthiophene-3-boronic acid, 97%
Codice prodotto. 11398196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398196 5 g 5g
11388196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398196 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15195.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4347-31-3 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4347-31-3
Formula molecolare C5H5BO3S
Molecular Weight (g/mol) 155.96
Numero MDL MFCD01075678
InChI Key BBENFHSYKBYWJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-formylthiophene-3-boronic acid, 2-formylthiophen-3-yl boronic acid, 2-formyl-3-thiopheneboronic acid, 3-borono-2-formylthiophene, 2-formyl-3-thienyl boronic acid, 2-formyl-3-thienylboronic acid, 3-boronothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formylthien-3-ylboronic acid, boronic acid, 2-formyl-3-thienyl, 2-formylthiophene-3-boronicacid
PubChem CID 2773426
IUPAC Name (2-formylthiophen-3-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=C(SC=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Formylthiophene-3-boronic acid
Punto di fusione ∽200°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 4393584
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 155.97
Percent Purity 97%