Learn More
2'-Fucosyllactose (~90%), TRC
Codice prodotto. 30133278
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133278 2 mg 2mg
30136368 1 mg 1mg
30006397 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133278 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF8361382MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41263-94-9
Formula molecolare C18H32O15
Molecular Weight (g/mol) 488.44
Sinonimo Lactose, 2'-O-fucosyl- (7CI), O-6-Deoxy-α-L-galactopyranosyl-(1→2)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose, 2'-Fucosyllactose, 2'-O-Fucosyllactose
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Fucosyllactose
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H32O15/c1-5-9(24)12(27)14(29)17(30-5)33-16-13(28)11(26)8(4-21)31-18(16)32-15(7(23)3-20)10(25)6(22)2-19/h2,5-18,20-29H,3-4H2,1H3/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18-/m0/s1
Peso formulazione 488.1741
Percent Purity >95%