Learn More
2-Furaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11463227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11463227 1000 g 1000g
11379609 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11463227 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16167.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
2-Furaldehyde is used in the manufacture of furfural-phenol plastics such as Durite; in solvent refining of petroleum oils and in the preparation of pyromucic acid. It is used as a solvent for nitrated cotton, cellulose acetate and gums; for accelerating vulcanization; in the synthesis of furan derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Furaldehyde is used in the manufacture of furfural-phenol plastics such as Durite; in solvent refining of petroleum oils and in the preparation of pyromucic acid. It is used as a solvent for nitrated cotton, cellulose acetate and gums; for accelerating vulcanization; in the synthesis of furan derivatives.
Solubility
Soluble in water (83 g/L).
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-01-1
Formula molecolare C5H4O2
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Numero MDL MFCD00003229
InChI Key HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC Name furan-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Furaldehyde
Punto di fusione -38°C
Densità 1.159
Punti di ebollizione 162°C
Punto d'infiammabilità 60°C (140°F)
Odore Almond-like
Indice di rifrazione 1.5261
Quantità 1000 g
Numero UN UN1199
Beilstein 105755
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,4304
Informazioni di solubilità Soluble in water (83g/L).
Peso formulazione 96.09
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Furaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Furfural