Learn More
2-Furaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10449500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10449500 1 L Bottiglia in vetro 1L
10307940 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10686382 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10074053 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
13498418 10 L Metal drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10449500 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181100010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-01-1
Formula molecolare C5H4O2
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Numero MDL MFCD00003229
InChI Key HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC Name furan-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Furaldehyde
Acidità 0.02 eq/L max.
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -37°C
Colore Amber to Brown
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 159°C to 161°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5250 to 1.527
Quantità 1 L
Residuo dopo l'evaporazione 0.5% max.
Indice di Merck 15,4333
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: 83g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Viscosità 1.49 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 96.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid