Learn More
2-Furancarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl Furan-2-carboxylate |
| CAS | 611-13-2 |
| Formula molecolare | C6 H6 O3 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | AH 22254X, Fluticasone furoate related, Methyl 2-furoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1occc1 |
| IUPAC Name | methyl furan-2-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.11 |
| Peso formulazione | 126.0317 |