Learn More
2-Furoic acid, 98%
Codice prodotto. 11450323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450323 500 g 500g
11440323 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11450323 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11454.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 88-14-2 | C5H4O3 | 112.084 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-14-2
Formula molecolare C5H4O3
Molecular Weight (g/mol) 112.084
Numero MDL MFCD00003238
InChI Key SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, pyromucic acid, 2-carboxyfuran, furoic acid, furancarboxylic acid, alpha-furoic acid, alpha-furancarboxylic acid, 2-furanoic acid, kyselina 2-furoova
PubChem CID 6919
ChEBI CHEBI:30845
IUPAC Name furan-2-carboxylic acid
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Furoic acid
Punto di fusione 127°C to 132°C
Punti di ebollizione 230°C to 232°C (sublimation)
Punto d'infiammabilità 137°C (278°F)
Odore Odorless
Quantità 500 g
Beilstein 110149
Indice di Merck 14,4307
Peso formulazione 112.08
Percent Purity 98%